Learn More
CD31 Rat anti-Mouse, BB700, Clone: MEC 13.3, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566490
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00840kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805099
  • 770.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD31 Monoclonal antibody specifically detects CD31 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD31
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Mouse
Purified
Flow Cytometry
MEC 13.3
Brilliant Blue 700 (BB700)
0.1 mg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2a κ