missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD33 Monoclonal Antibody (WM-53 (WM53)), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
343.00 €
Spezifikation
Antigen | CD33 |
---|---|
Klon | WM-53 (WM53) |
Konzentration | 5 μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16331414
|
Affymetrix eBioscience
63-0338-42 |
100 Tests |
343.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The WM-53 monoclonal antibody reacts with human CD33, also known as GP67 and P67, a 67 kDa type I transmembrane glycoprotein that is a member of the Siglec (sialic acid-binding Ig superfamily lectin) family. It is highly specific to the hematopoietic comp
CD33 Monoclonal antibody specifically detects CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD33 | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
P20138 | |
CD33 | |
Primary | |
Antibody |
WM-53 (WM53) | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 600 | |
Mouse | |
Human | |
945 | |
IgG1 κ | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
CD33 |