missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD33 Maus Anti-Human, Super Bright 600, Klon: WM-53 (WM53), eBioscience™

Monoklonaler Maus-Antikörper

Marke:  Invitrogen 63-0338-41

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16321414

  • 136.00 € / 25 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 08-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

53Der WM- monoklonale Antikörper reagiert mit humanem CD33 , auch bekannt als GP67 und P67 , einem glykosylierten Typ-I-Transmembranprotein mit 67 kDa, das Mitglied der Siglec (Sialinsäure bindendes Lectin der Ig-Superfamilie)-Familie ist. Es ist hoch spezifisch für die hämatopoetische

Dieses Fläschchen sowie gefärbte Proben müssen vor Licht geschützt werden. Fixierung: Proben können in IC Fixierungspuffer (Produktnr. 00-8222-49) (100 μl Zellprobe + 100 μl des IC Fixierungspuffers) oder in 1-Schritt-Fix/Lyse-Lösung (Produktnr. 00-5333-57) bis zu 3 Tage lang im Dunkeln bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorophorleistung nach der Fixierung können vorgenommen werden, aber die klonspezifische Leistung sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm, Emission: 600 nm; Laser: Violetter Laser CD33 ist ein Transmembranprotein der Sialsäure-bindenden Immunglobulin-ähnlichen Lektin-Familie (Siglec). Es gehört zu Molekülen, die immunrezeptorbasierte, inhibitorische Motive (ITIM) enthalten, und die in der Lage sind, die Protein-Tyrosinphosphatasen SHP-1 und SHP-2 zu Signalanordnungen zu rekrutieren. Diese ITIMs werden auch für die Ubiquitin-vermittelte Entfernung des Rezeptors von der Zelloberfläche verwendet. CD33 wird auf Zellen der myelomonozytären Linie exprimiert, bindet Sialinsäurereste in N- und O-Glykanen auf Zelloberflächen und ist ein therapeutisches Ziel bei akuter myeloischer Leukämie. Weiterhin findet man CD33 auf Granulozyten- und Makrophagenvorläufern im Knochenmark, nicht aber auf pluripotenten Stammzellen. CD33 wird auch auf peripheren Monozyten exprimiert und ist ein nützlicher Marker. CD33 ist nützlich, um myeloische Leukämiezellen von lymphoiden oder erythroiden Leukämien zu unterscheiden. Zu den Erkrankungen, die mit CD43-Dysfunktion assoziiert sind, gehören das Gallenblasenlymphom und extrakutane Mastozytom.
Spezifikation

Spezifikation

CD33
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P20138
CD33
IgG1, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
945
Flow Cytometry
WM-53 (WM53)
Super Bright 600
CD33
Liquid
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate