Learn More
CD33 Monoclonal Antibody (WM-53 (WM53)), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 63-0338-42
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16331414
  • 343.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The WM-53 monoclonal antibody reacts with human CD33, also known as GP67 and P67, a 67 kDa type I transmembrane glycoprotein that is a member of the Siglec (sialic acid-binding Ig superfamily lectin) family. It is highly specific to the hematopoietic comp
CD33 Monoclonal antibody specifically detects CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD33
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P20138
CD33
Affinity chromatography
RUO
945
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
WM-53 (WM53)
Super Bright 600
CD33
CD33; CD33 antigen; CD33 antigen (gp67); CD33 molecule; CD33 molecule transcript; FLJ00391; gp67; Myeloid cell surface antigen CD33; p67; sialic acid binding Ig-like lectin 3; sialic acid-binding Ig-like lectin 3; SIGLEC3; Siglec-3
Mouse
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ