Learn More
CD335 (NKp46) Rat anti-Mouse, PE, Clone: 29A1.4, eBioscience™
Rat Monoclonal Antibody
116.00 € - 253.00 €
Spezifikation
Antigen CD335 (NKp46)
Klon 29A1.4
Ziel-Spezies Mouse
Konjugat PE
Isotyp IgG2a, kappa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15218749 Unterlagen ansehen Affymetrix eBioscience
12-3351-80
25 μg 116.00 €
25 Mikrogramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
EU Lager 4 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15228749 Unterlagen ansehen Affymetrix eBioscience
12-3351-82
100 μg 253.00 €
100 Mikrogramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
EU Lager 15 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered. Cytotoxicity-activating receptor that may contribute to the increased efficiency of activated natural killer (NK) cells to mediate tumor cell lysis.
Spezifikation
Spezifikation
CD335 (NKp46)
Mouse
IgG2a, kappa
Monoclonal
Liquid
Antibody
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
29A1.4
PE
Flow Cytometry
Primary
Monoclonal
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2