missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human, Primate, Bovine (Negative), Canine (Negative), Rat (Negative), Sheep (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD34 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | QBEnd/10 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25 - 0.5 μg/mL |
| Zusammensetzung | 10mM PBS and 0.05% BSA |
| Gen-Alias | CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Detergent solubilized vesicular suspension prepared from human term placenta |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?