missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD34 Rabbit, Clone: HPCA1/1806R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio 947-RBM6-P1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15921238

  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD34
Cell surface
HPCA1/1806R
Unconjugated
NP_001020280
Rabbit
90-110kDa
Protein A/G Purified
RUO
947
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CD34
Recombinant full-length human HPCA1 protein
KG-1 cells, Tonsil, or Angiosarcoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote