Learn More
CD357 (AITR/GITR) Monoclonal Antibody (eBioAITR), APC-eFluor™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
154.00 € - 372.00 €
Spezifikation
Antigen | CD357 (AITR/GITR) |
---|---|
Klon | eBioAITR |
Konzentration | 5 μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16330904
|
Affymetrix eBioscience
47-5875-41 |
25 Tests |
154.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16340904
|
Affymetrix eBioscience
47-5875-42 |
100 Tests |
372.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
CD357 (AITR/GITR) Monoclonal antibody specifically detects CD357 (AITR/GITR) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD357 (AITR/GITR) | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
Activation-inducible TNFR family receptor; AITR; CD357; GITR; GITR-D; glucocorticoid-induced TNFR-related protein; PRO364; TNF receptor superfamily activation-inducible protein; TNF receptor superfamily member 18; TNFRSF18; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18; UNQ319; UNQ319/PRO364 | |
Tnfrsf18 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Tnfrsf18 |
eBioAITR | |
Flow Cytometry | |
APC-eFluor 780 | |
Mouse | |
Human | |
Q9Y5U5 | |
8784 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |