Learn More
CD357 (AITR/GITR) Mouse anti-Human, APC-eFluor™ 780, Clone: eBioAITR, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 47-5875-41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16330904
  • 127.00 € / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
CD357 (AITR/GITR) Monoclonal antibody specifically detects CD357 (AITR/GITR) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD357 (AITR/GITR)
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9Y5U5
Activation-inducible TNFR family receptor; AITR; CD357; Gitr; GITR-D; Glucocorticoid-induced TNFR-related protein; PRO364; Tnfrsf18; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18; UNQ319; UNQ319/PRO364
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
eBioAITR
APC-eFluor 780
Tnfrsf18
Liquid
Tnfrsf18
IgG1, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
8784