missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD36 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30283926
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30283926 100 μg 100 Mikrogramm
30283971 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30283926 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA560091

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Ona Thera Patent Anti-Cd36.

CD36, also known as scavenger receptor class B member 3, is a protein that is expressed on the surface of various cell types, including macrophages, platelets, and adipocytes. It plays a role in lipid metabolism, inflammation, and atherosclerosis, and is involved in the recognition and uptake of various ligands such as oxidized low-density lipoproteins, long-chain fatty acids, and apoptotic cells. CD36 is also implicated in the pathogenesis of malaria. The protein encoded by this gene serves as a receptor for thrombospondin in platelets and various cell lines, and is the fourth major glycoprotein of the platelet surface. It binds to collagen, thrombospondin, anionic phospholipids, and oxidized LDL, and directly mediates cytoadherence of Plasmodium falciparum parasitized erythrocytes. Mutations in this gene cause platelet glycoprotein deficiency. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. Diseases associated with CD36 include Platelet Glycoprotein IV Deficiency and Coronary Heart Disease 7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD36 Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.