Learn More
Alfa Aesar™ CD36 Peptid P (93-110)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66970.|D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408559
  • 73.10 € / 0.50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Spezifikation
2270.45
0.5mg
Tyr-Arg-Val-Arg-Phe-Leu-Ala-Lys-Glu-Asn-Val-Thr-Gln-Asp-Ala-Glu-Asp-Asn-Cys
-30° to -10°C
Lyophilized powder
HPLC
Lyophilisiertes Pulver
RUO
CD36 Peptide P (93-110)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke