Learn More
CD366 (TIM3) Monoclonal Antibody (8B.2C12), APC-eFluor™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
339.00 €
Spezifikation
Antigen CD366 (TIM3)
Klon 8B.2C12
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16320904
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
47-5871-82
100 μg
339.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 8B.2C12 monoclonal antibody reacts with mouse CD366 (TIM3), a Th1-specific cell surface protein. CD366 is a type I transmembrane protein and contains an immunoglobulin and a mucin-like domain in its extracellular portion and a tyrosine phosphorylation
CD366 (TIM3) Monoclonal antibody specifically detects CD366 (TIM3) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD366 (TIM3)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
Q8VIM0
Havcr2
Primary
Antibody
8B.2C12
Flow Cytometry
APC-eFluor 780
Rat
Mouse
171285
IgG1 κ
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Havcr2