Learn More
CD366 (TIM3) Monoclonal Antibody (8B.2C12), APC-eFluor™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 47-5871-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16320904
  • 339.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 8B.2C12 monoclonal antibody reacts with mouse CD366 (TIM3), a Th1-specific cell surface protein. CD366 is a type I transmembrane protein and contains an immunoglobulin and a mucin-like domain in its extracellular portion and a tyrosine phosphorylation
CD366 (TIM3) Monoclonal antibody specifically detects CD366 (TIM3) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD366 (TIM3)
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q8VIM0
Havcr2
Affinity chromatography
RUO
171285
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
8B.2C12
APC-eFluor 780
Havcr2
CD366; FLJ14428; Havcr2; HAVcr-2; Hepatitis A virus cellular receptor 2; hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog; kidney injury molecule-3; KIM-3; sCD366; soluble CD366; soluble TIM 3; T cell immunoglobulin mucin 3; T cell immunoglobulin mucin-3; T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 3; T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3; T-cell immunoglobulin mucin family member 3; T-cell immunoglobulin mucin receptor 3; T-cell membrane protein 3; Tim3; TIM-3; TIMD3; TIMD-3
Rat
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG1 κ