Learn More
CD38 Mouse anti-Human, PerCP-Cy5.5, Clone: HIT2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
268.00 € - 625.00 €
Spezifikation
Antigen CD38
Klon HIT2
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15830779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561106
25 μg
268.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15886638
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
551400
0.1 mg
625.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The HIT2 monoclonal antibody specifically binds to CD38. The CD38 antigen is also known as T10, ADP-ribosyl cyclase 1, and cyclic ADP ribose hydrolase 1. CD38 is a 45 kDa type II single-chain transmembrane glycoprotein present on thymocytes, activated T cells and terminally differentiated B cells (plasma cells). CD38 is expressed by other cells including monocytes, macrophages, dendritic cells, NK cells, myeloid and erythroid precursors and some epithelial cells. The CD38 antigen acts as an ectoenzyme that catalyzes the synthesis and hydrolysis of a Ca++ mobilizing agent, cyclic ADP-ribose. This intracellular calcium plays an important role in cell signaling pathways leading to cellular growth, apoptosis, and differentiation. CD38 binds to CD31 and thus plays a role in lymphocyte adhesion to endothelial cells.
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Spezifikation
Spezifikation
CD38
0.2mg/mL
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
HIT2
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.