missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD39/ENTPD1 Antibody (S09-3I2), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200072267 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18611825 100 μg 100 Mikroliter
18690014 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611825 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP319599100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD39/ENTPD1 Monoclonal antibody specifically detects CD39/ENTPD1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD39/ENTPD1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S09-3I2
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias ATPDase, CD39 antigen, CD39EC 3.6.1.5, DKFZp686D194, DKFZp686I093, EC 3.6.1, Ecto-apyrase, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPase 1, Ecto-ATPDase 1, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, FLJ40921, FLJ40959, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, NTPDase-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human CD39/ENTPD1 (Uniprot # P49961)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 953
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.