missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD39L4/ENTPD5 Antibody (046), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18284998 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18284998 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18284998 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289829AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD39L4/ENTPD5 Monoclonal specifically detects CD39L4/ENTPD5 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD39L4/ENTPD5
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 46
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung ELISA, Sandwich ELISA Detection
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD39 antigen-like 4, CD39L4NTPDase 5, CD39-like 4, EC 3.6.1, EC 3.6.1.42, EC 3.6.1.6, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5, ER-UDPase, GDPase ENTPD5, Guanosine-diphosphatase ENTPD5, MGC163357, MGC163359, NTPDase-5, Nucleoside diphosphatase, PCPH, Pcph proto-oncogene protein, proto-oncogene CPH, UDPase ENTPD5, Uridine-diphosphatase ENTPD5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD39L4/ENTPD5 (O75356; Met1-His428).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 957
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.