Learn More
CD3e Monoclonal Antibody (145-2C11), APC, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
41.46 € - 394.00 €
Spezifikation
Antigen | CD3e |
---|---|
Klon | 145-2C11 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15340550
|
Affymetrix eBioscience
17-0031-63 |
10 μg |
41.46 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15350550
|
Affymetrix eBioscience
17-0031-81 |
50 μg |
160.00 €
50 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15360550
|
Affymetrix eBioscience
17-0031-82 |
100 μg |
262.00 €
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15370550
|
Affymetrix eBioscience
17-0031-83 |
200 μg |
394.00 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Description: The 145-2C11 monoclonal antibody reacts with mouse CD3e, a 20 kDa subunit of the TCR complex. Along with the other CD3 subunits, gamma and delta, the epsilon chain is required for proper assembly, trafficking and surface expression of the TCR complex. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells. Binding of 145-2C11 to TCR initiates the intracellular biochemical pathway resulting in cellular activation, proliferation, and apoptosis depending on specific conditions utilized. 145-2C11 is commonly used as a phenotypic marker for mouse T cells. Applications Reported: The 145-2C11 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: The 145-2C11 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse thymocytes and splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
The CD3 subunit complex which is crucial in transducing antigen-recognition signals into the cytoplasm of T cells and in regulating the cell surface expression of the TCR complex. T cell activation through the antigen receptor (TCR) involves the cytoplasmic tails of the CD3 subunits CD3 gamma, CD3 delta, CD3 epsilon and CD3 zeta. These CD3 subunits are structurally related members of the immunoglobulins super family encoded by closely linked genes on human chromosome 11. The CD3 components have long cytoplasmic tails that associate with cytoplasmic signal transduction molecules and this association is mediated at least in part by a double tyrosine-based motif present in a single copy in the CD3 subunits. CD3 may play a role in TCR-induced growth arrest, cell survival and proliferation. The CD3 antigen is present on 68-82% of normal peripheral blood lymphocytes, 65-85% of thymocytes and Purkinje cells in the cerebellum. It is never expressed on B or NK cells. Decreased percentages of T lymphocytes may be observed in some autoimmune diseases. The genes encoding the CD3 epsilon, gamma and delta polypeptides are located on chromosome 11. Defects in the CD3 gene are associated with CD3 immunodeficiency.Spezifikation
CD3e | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
4930549J05Rik; A430104F18Rik; AI504783; antigen CD3D, delta polypeptide (TiT3 complex); antigen CD3E, epsilon polypeptide (TiT3 complex); antigen CD3G, gamma polypeptide; antigen CD3Z, zeta polypeptide; AW552088; Cd247; CD247 antigen; CD247 antigen, zeta subunit; Cd247 molecule; CD3; CD3 antigen delta chain; CD3 antigen delta polypeptide; CD3 antigen gamma chain; CD3 antigen, delta polypeptide; CD3 antigen, delta subunit; CD3 antigen, epsilon polypeptide; CD3 antigen, gamma polypeptide; CD3 antigen, zeta polypeptide; CD3 delta; CD3 epsilon; CD3 epsilon chain; CD3 epsilon subunit; CD3 epsilon subunit precursor; CD3 gamma-chain; CD3 glycoprotein; CD3 glycoprotein precursor; CD3 molecule delta polypeptide; CD3 molecule, delta; CD3 molecule, epsilon; CD3 molecule, epsilon polypeptide; CD3 molecule, gamma; CD3 molecule, gamma polypeptide; CD3 protein; CD3 TCR complex; CD3 type I transmembrane glycoprotein; CD3 type I transmembrane glycoprotein precursor; CD3 zeta chain; Cd3d; CD3D antigen d | |
Cd247, Cd3d, CD3E, CD3g | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
145-2C11 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
Armenian Hamster | |
Mouse | |
P04235, P11942, P22646, P24161 | |
12500, 12501, 12502, 12503 | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
For Research Use Only.