Learn More
CD3e Armenian Hamster, PE-Cy5, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB2-PE5-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921648
  • 98.45 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD3e
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd3e
Protein A/G Purified
RUO
12501
IgG
Flow Cytometry
145-2C11
PE-Cyanine5
XP_006510029
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.