missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Antibody (BL-155-1C11), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18300711 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18300711 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18300711 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP276423

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD4 Monoclonal specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD4
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon BL-155-1C11
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunoprecipitation 20 ul/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2 with 0.09% Sodium Azide
Gen-Alias CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Gensymbole CD4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein representing the extracellular domain of human CD4
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 100 μL
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 920.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 2-8°C/ 1 year from date of receipt
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.