Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab Streptamer™ Trenn-Kit MB
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Unit Size:
1 Set
Description
- Strep-Tactin™ Magnetic Microbeads für Fab Streptamers™; 2 Röhrchen für 5 x 108 je Zelle
- CD4 Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 1 x 109 Zellen
- Biotin-Stammlösung für Streptamer™-Technologie; 2 x1 ml
- Puffer-IS, Streptamer™ Waschpuffer, 10 x konzentriert; 50 ml
- MicroBeads sind für die Verwendung mit einem Permanentmagneten für die manuelle Zellisolierung vorgesehen. Wir empfehlen unseren StrepMan Magneten für 2 x 15 ml und 2 x 50 ml-Falcon Röhrchen.
- Auswahlprinzip: Die Isolierung humaner CD4 T-Zellen erfolgt durch positive Auswahl. PBMCs sind mit magnetischen 4 Fab Streptamers™ markiert. Markierte Zellen werden in einem starken Magneten (StrepMan, horizontale Position) isoliert, wo sie zur Röhrchenwand an der Magnetseite wandern. Diese CD4-positive Zellfraktion wird gesammelt, und Zellen werden von allen Kennzeichnungsreagenzien befreit, indem Biotin in einem starken Magneten hinzugefügt wird (StrepMan, aufrechte Position). Die magnetischen Streptamers™ wandern zur Röhrchenwand, und die Zellen ohne Markierung verbleiben im Überstand. Biotin wird durch Waschen beseitigt.
- Das resultierende Zellpräparat wird mit 4+ T-Zellen mit einem Reinheitsgrad von über 90 % stark angereichert. Keine Depletionsschritte und keine Säulen erforderlich.
Specifications
Specifications
| Zelltyp | PBMC |
| Material | Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin |
| Anzahl Zellen | 1 x 109 Zellen |
| Menge | 1 Kit |