Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-TACS™ Schwerkraftkit, Maus
Artikelnummer. 16222931 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Säulen
4 Säulen
Packungsgröße:
10 Sets
4 Sets
Artikelnummer. Menge unitSize
16222931 4 Säulen 4 Sets
16232931 10 Säulen 10 Sets
2 options
Artikelnummer. 16222931
Marke: IBA Lifesciences 63401004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die manuelle Trennung positiver Zellen. Das Schwerkraftkit für Fab-TACS™ liefert markierungsfreie Zielzellen ohne die Verwendung von Antikörpern mit hoher Affinität und magnetischer Beads
  • Das Kit ermöglicht die Auswahl von CD4 positiven T-Zellen aus Mäusemilz.
  • FAB-TACS™ Schwerkraftsäule (Kapazität: je 1x108 Zielzellen)
  • CD4 Fab-Strep, Maus
  • Puffer CI (10x)
  • Biotin-Stammlösung
  • Fab-TACS™ Schwerkraftadapter
  • Die Fab-TACS™ Schwerkraftsäule ist mit einer Strep-Tactin™ beschichteten Matrix aus Agarose in zelltauglicher Qualität gefüllt. Mit Strep markierte Fab-Fragmente (Fab-Streps) binden sich spezifisch an die Matrix. Anschließend passieren Einzelzellgewebesuspensionen die Säule. Die Zielzellen haften an der Matrix aufgrund der exklusiven Bindung der Fab-Streps an den Zielzellen. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült. Als letzter Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und der Fab-Streps. Nach der Elution dissoziieren die Fab-Streps von selbst von den Zelloberflächen.
  • Die unmarkierten authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
  • Spezifikation
    Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
    Menge 4 Säulen
    Typ Magnetloses Zellisolationskit
    Spezies Maus
    Ausreichend für 1x108 Zielzellen/Säule