Learn More
IBA Lifesciences CD4 Isolation Kit für FABian™
IBA GmbH™ CD4 Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
90.41 € - 718.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Isolierung markierungsfreier Zellen |
---|---|
Produkttyp | Magnetloses Zellisolationskit |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Spenderquelle | Menschliches Vollblut |
Ausreichend für | 9 ml Vollblut |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15859774
|
IBA Lifesciences
6-6002-010 |
10 Kits, human |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15849774
|
IBA Lifesciences
6-6002-001 |
1 Kits, human |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Das Kit wird für die Aufreinigung von CD4 positiven T-Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
- Es enthält CD4-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
- Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 9 ml Vollblut zu isolieren.
Spezifikation
Isolierung markierungsfreier Zellen | |
Raumtemperatur | |
9 ml Vollblut |
Magnetloses Zellisolationskit | |
Menschliches Vollblut |