missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD4 Monoclonal Antibody (GK1.5), NovaFluor™ Blue 725, eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. 30245455
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30245455 100 μg 100 Mikrogramm
30245196 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30245455 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. M001T03B10A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

The CD4 antigen is involved in the recognition of MHC class II molecules and is a co-receptor for HIV. CD4 is primarily expressed in a subset of T-lymphocytes, also referred to as T helper cells, but may also be expressed by other cells in the immune system, such as monocytes, macrophages, and dendritic cells. At the tissue level, CD4 expression may be detected in thymus, lymph nodes, tonsils, and spleen, and also in specific regions of the brain, gut, and other non-lymphoid tissues. CD4 functions to initiate or augment the early phase of T-cell activation through its association with the T-cell receptor complex and protein tyrosine kinase, Lck. It may also function as an important mediator of direct neuronal damage in infectious and immune-mediated diseases of the central nervous system. Multiple alternatively spliced transcripts have been identified in this gene [RefSeq, July 2017].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon GK1.5
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat NovaFluor Blue 725
Zusammensetzung PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen CD4
Gen-Zugriffsnummer P06332
Gen-Alias Activation B7-1 antigen; B7; B7.1; B7-1; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; CD28LG; CD28LG1; CD4; CD4 antigen; CD4 antigen (p55); CD4 antigen p55; Cd4 molecule; CD4 precursor; CD4 receptor; CD4, allele 1; cd4a; CD4mut; CD80; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); CD80 molecule; cell surface glycoprotein CD4; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; fCD4; L3T4; LAB7; Leu-3; Ly-4; lymphocyte antigen CD4; lymphocyte antigen CD4 precursor; membrane protein; p55; T-cell differentiation antigen L3T4; T-cell surface antigen T4/Leu-3; T-cell surface glycoprotein CD4; T-cell surface glycoprotein CD4 precursor (T-cell surface antigen T4/Leu-3) (T-cell differentiation antigen L3T4); T-lymphocyte activation antigen CD80; W3/25; W3/25 antigen
Gensymbole CD4
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12504
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.