Learn More
CD4 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 510, Clone: SK3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 810.00 €
Spezifikation
Antigen CD4
Klon SK3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Violet 510
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15882399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562971
25 Tests
256.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15872399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562970
100 Tests
810.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The SK3 monoclonal antibody specifically binds to CD4. The CD4 antigen is a 55 kDa type 1 transmembrane glycoprotein that belongs to the immunoglobulin superfamily. It is expressed on T-helper/inducer lymphocytes and monocytes. CD3+CD4+ T cells comprise approximately 28% to 58% of normal peripheral blood lymphocytes. CD4 is also expressed on 80% to 95% of normal thymocytes. The CD4 antigen is present in low density on the cell surface of monocytes and in the cytoplasm of monocytes and macrophages (CD3-CD4+). CD4 serves as a T cell coreceptor for MHC class II antigen recognition and as a receptor for the human immunodeficiency virus (HIV). The SK3 antibody inhibits HIV binding to CD4+ cells.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV510 which is part of the BD Horizon™ Brilliant Violet™ family of dyes. With an Ex Max of 405-nm and Em Max at 510-nm, BD Horizon™ BV510 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ V500 (525/50-nm) filter set. BD Horizon™ BV510 conjugates are useful for the detection of dim markers off the violet laser.
Spezifikation
Spezifikation
CD4
Flow Cytometry
Brilliant Violet 510
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
L3T4; Leu3a; T-cell surface antigen T4/Leu-3 ; W3/25 ; CD4 antigen (p55)
SK3
Monoclonal
Mouse
Human
Human Peripheral Blood T Cells
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.