missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 750, Clone: SK3, Proteintech

Artikelnummer. 18075555 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18075555 100 Tests 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18075555 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL75065147100TESTS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The CD4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD4. This antibody recognizes human antigen. The CD4 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™ plus 750.

Spezifikation

Antigen CD4
Anwendungen Flow Cytometry
Klon SK3
Konzentration 5 μL/Test
Konjugat CoraLite Plus 750
Gensymbole CD4, CD4 molecule, CD4mut
Wirtsspezies Mouse
Menge 100 Tests
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 920
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 2°C to 8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 155 kDa
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.