missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Mouse, FITC, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
238.00 € - 1895.00 €
Spezifikation
Antigen | CD4 |
---|---|
Klon | SK3 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911478
|
EnquireBio
QAB10-F-25TESTS |
25 Tests |
238.00 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901478
|
EnquireBio
QAB10-F-100TESTS |
100 Tests |
427.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921478
|
EnquireBio
QAB10-F-500TESTS |
500 Tests |
1895.00 €
500 Tests |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD4 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
920 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
SK3 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_001181945 | |
CD4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |