missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Rat anti-Mouse, BB700, Clone: RM4-5, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
249.00 € - 540.00 €
Spezifikation
Antigen | CD4 |
---|---|
Klon | RM4-5 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15815029
|
BD Biosciences
566408 |
25 μg |
249.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15805029
|
BD Biosciences
566407 |
0.1 mg |
540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD4 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
RM4-5 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Rat | |
Mouse | |
Primary |