missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Rat, FITC, Clone: GK1.5, enQuireBio™

Artikelnummer. p-7156768
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15912518 25 μg 25 Mikrogramm
15902518 100 μg 100 Mikrogramm
15922518 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15912518 Lieferant EnquireBio Lieferanten-Nr. QAB8F25ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Spezifikation

Antigen CD4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon GK1.5
Konzentration 0.5mg/mL
Konjugat FITC
Zusammensetzung 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Gen-Zugriffsnummer NP_038516
Gensymbole Cd4
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12504
Inhalt und Lagerung Store at 2-4°C.
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.