Learn More
CD4 Rat, FITC, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB8-F-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922518
  • 205.43 € / 500 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 26-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD4
GK1.5
FITC
NP_038516
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12504
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Cd4
IgG2b kappa
500 μg
Store at 2-4°C.