Learn More
CD4 Rat, PerCP, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB9-PCP-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912618
  • 388.15 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 24-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD4
RM4-5
PerCP
NP_038516
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12504
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd4
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.