Learn More
CD4 Rat, Qfluor 710, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
162.00 € - 263.00 €
Spezifikation
Antigen | CD4 |
---|---|
Klon | RM4-5 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902628
|
EnquireBio
QAB9-QF710-25UG |
25 μg |
162.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992618
|
EnquireBio
QAB9-QF710-100UG |
100 μg |
263.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD4 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12504 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
RM4-5 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_038516 | |
Cd4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |