Learn More
CD40 Monoclonal Antibody (HM40-3), eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
69.75 € - 478.00 €
Spezifikation
Antigen CD40
Klon HM40-3
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15266937
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-0402-82
100 μg
153.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15276937
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-0402-85
500 μg
269.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15286937
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-0402-86
1 mg
478.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15256937
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-0402-81
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The HM40-3 monoclonal antibody reacts with mouse and rat CD40, a 45-50 kDa type I transmembrane glycoprotein. CD40 is a member of the TNFR family and is expressed by mouse B lymphocytes, follicular dendritic cells, thymic epithelium, and a subset of peripheral T cells. CD40 regulates B cell development/maturation by inducing Ig isotype switching and in combination with other signals such as IL-4, protects B cells from surface Ig-induced apoptosis and promotes proliferation. Interaction of CD40 with CD154 (gp39), its ligand on T cells, is important in T-B cell crosstalk and plays a role in costimulation and immune regulation. Applications Reported: The HM40-3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, and immunohistochemical staining. HM40-3 has also been reported in inhibition of binding of soluble CD154 to CD40 and in vitro activation of B cells. (Please use Functional Grade purified HM40-3, cat. 16-0402, in functional assays.). Applications Tested: The HM40-3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 1 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
The CD40 antigen is a single chain glycoprotein that is known to be a member of the tumor necrosis factor/nerve growth factor superfamily and shows a significant homology to the Hodgkin's disease associated antigen, CD30. CD40 is present on all B cells except plasma cells and is also found on some epithelial cells, carcinomas and lymphoid dendritic cells. CD40 has been found to be essential in mediating a broad variety of immune and inflammatory responses including T cell-dependent immunoglobulin class switching, memory B cell development, and germinal center formation. AT-hook transcription factor AKNA is reported to coordinately regulate the expression of CD40, which may be important for homotypic cell interactions. Adaptor protein TNFR2 interacts with CD40 and serves as a mediator of the signal transduction. The interaction of CD40 and its ligand is found to be necessary for amyloid-beta-induced microglial activation, and thus is thought to be an early event in Alzheimer disease pathogenesis. Two alternatively spliced transcript variants of CD40 encoding distinct isoforms have been reported. Diseases associated with CD40 dysfunction include Type 3 Hyper-Igm immunodeficiency and CD40 ligand deficiency.
Spezifikation
Spezifikation
CD40
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
AI326936; B cell surface antigen CD40; B cell-associated molecule; B-cell surface antigen CD40; Bp50; CD antigen CD40; Cd40; CD40 antigen; CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5); CD40 antigen, TNF receptor superfamily member 5; CD40 molecule; CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5; CD40L receptor; CDw40; GP39; HIGM1; I79_006806; IGM; IMD3; Immunoglobulin M; ImmunoglobulinM; membrane protein CD40; MGC9013; p50; receptor for ligand CD154; sCD40; soluble CD40; T-BAM; T-cell differentiation antigen; Tnfrsf5; TRAP; tumor necrosis factor receptor superfamily member 5; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
CD40
Primary
4° C
CD40
HM40-3
Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry
Unconjugated
Armenian Hamster
Mouse, Rat
P27512
171369, 21939
IgM κ