missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD40/TNFRSF5 Antibody (G28.5), DyLight 550 - Chimeric, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18740792 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18740792 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18740792 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP252648R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD40/TNFRSF5 Monoclonal antibody specifically detects CD40/TNFRSF5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Functional Assay, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD40/TNFRSF5
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Functional Assay, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon G28.5
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias B cell surface antigen CD40, B-cell surface antigen CD40, Bp50B cell-associated molecule, CD40 antigen, CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, CD40 type II isoform, CD40L receptor, CDw40, MGC9013, nerve growth factor receptor-related B-lymphocyte activation molecule, p50, TNFRSF5CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5), tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human erythrocyte-rosette-negative tonsillar lymphocytes.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 958
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.