missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD41/CD61 Monoclonal Antibody (PAC-1), Alexa Fluor™ 488
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17674576
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17674576 100 Tests 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17674576 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA544123

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes an extracellular activation-induced conformational epitope PAC-1 on CD41/CD61 complex (gpIIb/IIIa), also known as integrin alpha IIb beta 3, a receptor which mediates platelet aggregation.

CD41 is a transmembrane glycoprotein (integrin family) composed of two chains GPIIb alpha (heavy chain; 120 kDa) and GPIIb beta (light chain; 23 kDa). CD61 non-covalently associates with CD41.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD41/CD61
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon PAC-1
Konzentration 0.315 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung TBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide
Gen ITGA2B
Gen-Zugriffsnummer P05106, P08514
Gen-Alias alphaIIb protein; antigen CD61; BDPLT16; BDPLT2; CD41; CD41B; CD61; glycoprotein GPIIb; glycoprotein GPIIIa; glycoprotein IIb; glycoprotein IIIa; GP2B; GP3A; GPalpha IIb; GPIIb; GPIIIa; GT; GTA; HPA3; INTB3; integrin; integrin alpha 2b; integrin alpha 2b precursor; Integrin alpha-2b; integrin alpha-IIb; Integrin alpha-IIb heavy chain; Integrin alpha-IIb light chain, form 1; Integrin alpha-IIb light chain, form 2; Integrin beta; integrin beta 3; integrin beta 3 subunit; integrin beta3; integrin beta-3; integrin beta-3 subunit; integrin subunit alpha 2b; integrin subunit alpha IIb; integrin subunit beta 3; integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41); integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41B); integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61); ITGA2B; ITGA2B-like protein; ITGAB; ITGB3; platelet fibrinogen receptor, alpha subunit; platelet glycoprotein IIb; platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex; platelet glycoprotein IIIa; platelet glycoprotein IIIa integrin subunit beta 3; platelet membrane glycoprotein IIb; Platelet membrane glycoprotein IIIa; platelet-specific antigen BAK; PPP1R93; protein phosphatase 1, regulatory subunit 93
Gensymbole ITGA2B, ITGB3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human platelets.
Reinigungsverfahren Size-exclusion chromatography
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3674, 3690
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgM κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.