Learn More
CD42a Mouse anti-Human, PE, Clone: ALMA.16, BD
Mouse Monoclonal Antibody
206.00 € - 443.00 €
Spezifikation
Antigen | CD42a |
---|---|
Klon | ALMA.16 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15881399
|
BD Biosciences
561853 |
25 Tests |
206.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15899628
|
BD Biosciences
558819 |
100 Tests |
443.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Reacts with a 17-22kD, single chain integral membrane glycoprotein, also known as GPIX. CD42a forms a noncovalently linked complex (GPIb/GPIX/GPV) with CD42b, CD42c and CD42d. It is expressed on platelets and megakaryocytes and is absent on the platelets of patients with Bernadr-Soulier Syndrome (BSS). Although the CD42a function is not fully understood, GPIX glycoprotein is important for the assembly and membrane expression of the complex and for the maintenance of the functional conformation of CD42b (GPIb).
Spezifikation
CD42a | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
ALMA.16 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.