missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD42b Monoclonal Antibody (HIP1), PE-Cyanine7, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

161.00 € - 364.00 €

Spezifikation

Antigen CD42b
Klon HIP1
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16330744
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
25-0429-41
25 Tests
161.00 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16340744
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
25-0429-42
100 Tests
364.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Description: The HIP1 monoclonal antibody reacts with the human CD42b molecule, a 135 kDa transmembrane protein also known as platelet gpIb. Applications Reported: This HIP1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This HIP1 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of human platelets. This may be used at 5 μL (0.5 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light. Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 μL of cell sample + 100 μL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically. Excitation: 488-561 nm; Emission: 775 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser

CD42b Monoclonal antibody specifically detects CD42b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD42b
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Antigen CD42b-alpha; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42a; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; Glycocalicin; glycoprotein 1b, alpha polypeptide; glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide; glycoprotein Ib platelet alpha subunit; glycoprotein Ib platelet subunit alpha; glycoprotein Ibalpha; GP1B; GP1BA; GPIB; GPIb alpha; GP-Ib alpha; GPIbA; GPIbalpha; GPIX; GP-IX; MGC34595; mutant platelet membrane glycoprotein Ib-alpha; platelet glycoprotein Ib alpha chain; platelet glycoprotein Ib alpha polypeptide; Platelet GPIX; platelet membrane glycoprotein 1b-alpha subunit; platelet membrane glycoprotein Ib-alpha; VWDP
Gp1ba
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Gp1ba
HIP1
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
Mouse
Human
P07359
2811
IgG1 κ
Affinity chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen