Learn More
CD42b Maus-anti-Human, PE-Cyanin7, Klon: HIP1, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Invitrogen 25-0429-41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16330744
  • 132.00 € / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 10-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der monoklonale HIP1-Antikörper reagiert mit dem humanen CD42b-Molekül, einem 135 kDa-Transmembranprotein, auch als Thrombozyt-Gplb bezeichnet. Berichtete Anwendungen: Dieser HIP1-Antikörper wird in der durchflusszytometrischen Analyse eingesetzt. Getestete Anwendungen: Dieser HI
CD42b ist ein Thrombozytenaktivierungsmarker, der als Aggregationsfaktor iam Koagulationsprozess beteiligt ist. Es interagiert sowohl mit extrazellulärer Matrix als auch mit Adhäsionsmolekülen. CD42b-Expression und -Aktivierung scheint durch VEGF und PDGF reguliert zu werden. CD42b bildet zusammen mit GPIb Beta, Gpix und GPV den GPIb-IX-V-Rezeptorkomplex, der für die Thrombozytenbildung entscheidend ist, indem der Thrombozyt an eine thrombogene Oberfläche gebunden wird. CD42b bindet an von Willebrand-Faktor (VWF), der an Gefäßverletzungen exponiert ist, sowie an Thrombin, die Koagulationsfaktoren XI und XII, hochmolekulares Kininogen, TSP-1, Integrin Mac-1 und P-Selektin. Die extrazelluläre Domäne von CD42b trägt durch ihre Wechselwirkungen ebenfalls zur Metastasierung bei. Auch das Antigen CD42b wird auf Thrombozyten und auf Megakaryozyten im Knochenmark exprimiert. Mehrere Polymorphien und Mutationen wurden im CD42b beschrieben, von denen einige die Ursache von thrombozytären Dysfunktionen von Bernard-Soulier-Syndromen und des Von-Willebrand-Syndroms sind.
Spezifikation
Spezifikation
CD42b
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.1% gelatin, 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P07359
GP1BA
IgG1, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
2811
Flow Cytometry
HIP1
PE-Cyanine7
GP1BA