Learn More
CD42b Mouse anti-Human, Super Bright 436, Clone: HIP1, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 62-0429-42
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16321164
  • 285.00 € / 100 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 08-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
CD42b Monoclonal antibody specifically detects CD42b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD42b
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P07359
Antigen CD42b-alpha; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42a; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; Gp1ba; GPIB; GPIb alpha; GP-Ib alpha; GPIba; GPIbalpha; GPIX; GP-IX; MGC34595; Platelet glycoprotein Ib alpha chain; Platelet GPIX; VWDP
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
HIP1
Super Bright 436
Gp1ba
Liquid
Gp1ba
IgG1, kappa
100 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
2811