Learn More
CD44 Monoclonal Antibody (IM7), PE, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
86.25 € - 211.00 €
Spezifikation
Antigen CD44
Klon IM7
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15208539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-0441-81
50 μg
86.25 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15218539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-0441-82
100 μg
141.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15228539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-0441-83
200 μg
211.00 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The IM7 monoclonal antibody reacts with all isoforms of mouse CD44 (Pgp-1). CD44 is expressed by hematopoietic and non-hematopoietic cells. Bone marrow myeloid cells and memory T cells highly express this antigen and peripheral B and T cells can upregulate the expression of CD44. CD44 functions as an adhesion molecule through its binding to hyaluronate, an extracellular matrix component. Applications Reported: The IM7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: The IM7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells and splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.125 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
CD44 cell surface antigen is a 100 kDa type 1 transmembrane glycoprotein widely expressed on human leucocytes, white matter of the brain and by some epithelial cells of the intestine and breast. Several isoforms of CD44 exist, including the predominant CD44H isoform detected in many normal tissues. CD44 is a receptor for hyaluronic acid (HA) and is involved in cell-cell interactions, cell adhesion and migration. CD44 also participates in a wide variety of cellular functions including lymphocyte activation, recirculation and homing. CD44 expression may be up-regulated upon some carcinomas, and it has been speculated that this may be related to metastatic potential. CD44 is expressed by hematopoietic, non-hematopoietic cells, epithelial tissues, and to filopodia in cultured keratinocytes. Further, bone marrow myeloid cells and memory T cells express CD44 at high levels, and peripheral B and T cells can upregulate the expression of CD44 in response to certain stimulatory events. Transcripts for the CD44 gene undergo complex alternative splicing that results in many functionally distinct isoforms, however, the full-length nature of some of these variants have not been determined. Alternative splicing is the basis for the structural and functional diversity of the CD44 protein. Diseases associated with CD44 dysfunction include superficial keratitis and lichen sclerosus. CD44 also may be related to tumor metastasis formation.
Spezifikation
Spezifikation
CD44
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
AU023126; AW121933; AW146109; Bovine CD44; CD44; CD44 antigen; CD44 antigen-like protein; CD44 molecule; CD44 molecule (Indian blood group); CD44 protein; CD44 variant; CD44A; CD44-like protein; CDW44; cell surface glycoprotein CD44; Cell surface glycoprotein CD44 (hyaluronate binding protein); cell-surface glycoprotein; chondroitin sulfate proteoglycan 8; CSPG8; ECMRIII; ECMR-III; Epican; extracellular matrix receptor III; extracellular matrix receptor-III; GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor; HCELL; hematopoietic cell E- and L-selectin ligand; heparan sulfate proteoglycan; HERMES; Hermes antigen; homing function and Indian blood group system; HUTCH-I; hyaluronan receptor; Hyaluronate receptor; IN; LHR; Ly-24; lymphocyte antigen 24; lymphocyte surface antigen precursor CD44; MC56; MDU2; MDU3; METAA; MIC4; PGP I; Pgp1; PGP-1; PGPI; PGP-I; Phagocytic glycoprotein 1; phagocytic glycoprotein I; putative Bos taurus CD44; RHAMM; sCD 44; sCD44; soluble CD 44; soluble CD44
CD44
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
CD44
IM7
Flow Cytometry
PE
Rat
Human, Mouse
P15379, P16070
12505, 960
IgG2b κ