missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD44v4 Rabbit, Clone: CD44v4/1700R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio 960-RBM10-P1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15921268

  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD44v4
Cell surface
CD44v4/1700R
Unconjugated
XP_016874073
Rabbit
80-95kDa
Protein A/G Purified
RUO
960
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CD44
Recombinant fragment corresponding to the v4 domain of human CD44
Cervix or Tongue Squamous Cell Carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote