missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45.1 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
137.00 € - 364.00 €
Spezifikation
Antigen | CD45.1 |
---|---|
Klon | A20 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912018
|
EnquireBio
QAB42-PCP55-25UG |
25 μg |
137.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902018
|
EnquireBio
QAB42-PCP55-100UG |
100 μg |
364.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD45.1 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
19264 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
A20 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_001255215 | |
Ptprc | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |