missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45 Mouse anti-Human, BUV805, Clone: HI30, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 570.00 €
Spezifikation
Antigen | CD45 |
---|---|
Klon | HI30 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Ultraviolet 805 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15803969
|
BD Biosciences
564915 |
25 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15893959
|
BD Biosciences
564914 |
100 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Spezifikation
CD45 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 805 | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human Peripheral Blood Leucocytes | |
Primary | |
Vol. Per test: 5μL |
HI30 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
PTPRC; CD45R; LCA; L-CA; Leukocyte Common Antigen; B220; T200; GP180; LY5 | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV805 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon BUV805 were removed. |
For Research Use Only.