Learn More
CD45 Maus-Anti-Ratte, Super Bright 436, Klon: OX1, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Brand:  Invitrogen 62-0461-80
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 View more versions of this product
Product Code. 16331174
  • 124.00 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 15-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Dieser monoklonale OX1-Antikörper erkennt einen nicht polymorphen Faktor von Ratten-CD45, der auch als Leukozyten-Common-Antigen bezeichnet wird. CD45 wird auf allen hämatopoetischen Zellen exprimiert, außer von Erythrozyten und Thrombozyten. Dieses transmembrane Typ-I-Protein Tyrosin
Anregung: 405 nm, Emission: 436 nm; Laser: Violetter Laser. CD45 (LCA, Leukozyten-Common-Antigen) ist eine Rezeptor-Proteintyrosin-Phosphatase (PTP), die allgegenwärtig in allen nukleierten hämatopoetischen Zellen exprimiert wird und etwa 10 % aller Oberflächenproteine in Lymphozyten ausmacht. CD45 fehlt auf nicht-hämatopoetischen Zelllinien, normalem und viskosem, nicht-hämatopoetischem Gewebe. CD45-Glykoprotein ist für die Lymphozytenentwicklung und Antigensignalisierung von entscheidender Bedeutung und dient als wichtiger Regulator von Kinasen der Src-Familie. 45CD-Protein existiert als Ergebnis von alternativem Spleißen in mehreren Isoformen, die sich in ihren extrazellulären Domänen unterscheiden, aber identische transmembrane- und cytoplasmatische Domänen haben. CD45RA ist eine Isoform des CD45-Komplexes und hat eine eingeschränkte Expression zwischen verschiedenen Subtypen lymphatischer Zellen. CD45-Isoformen unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit, in die mit Glykosphingolipid angereicherten Membrandomänen zu translozieren, und ihre Expression hängt vom Zelltyp und vom physiologischen Zustand der Zelle ab. CD45 hat sich als ein wichtiger Regulator für die Signalisierung von T- und B-Zellantigen-Rezeptoren erwiesen und unterdrückt JAK-Kinasen zur Regulierung der Zytokin-Rezeptor-Signalisierung. CD45 ist auch wichtig für die Förderung des Zellüberlebens durch die Modulation der Integrin-vermittelten Signaltransduktion, der DNA-Fragmentierung während der Apoptose und der Hemmung oder Hochregulation verschiedener immunologischer Funktionen.
Specifications
Specifications
CD45
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P04157
HCD45
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Rat
Flow Cytometry
OX1
Super Bright 436
Ptprc
Liquid
Ptprc
IgG1, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
24699