Learn More
CD45 Mouse, APC, Clone: HI30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
124.00 € - 630.00 €
Spezifikation
Antigen | CD45 |
---|---|
Klon | HI30 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912078
|
EnquireBio
QAB46-APC-25TESTS |
25 Tests |
124.00 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902078
|
EnquireBio
QAB46-APC-100TESTS |
100 Tests |
250.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922078
|
EnquireBio
QAB46-APC-500TESTS |
500 Tests |
630.00 €
500 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD45 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
5788 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
HI30 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_002829 | |
PTPRC | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |