Learn More
CD45 Rat, Qfluor 710, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB40-QF710-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921978
  • 124.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD45
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2b κ
Flow Cytometry
30-F11
Qfluor 710
NP_001255215
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.