Learn More
CD45RA Mouse anti-Human, APC, Clone: HI100, BD
Mouse Monoclonal Antibody
280.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen | CD45RA |
---|---|
Klon | HI100 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | APC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15891429
|
BD Biosciences
561884 |
25 Tests |
280.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10091934
|
BD Biosciences
550855 |
100 Tests |
610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The HI100 monoclonal antibody specifically binds to the 220 kDa isoform of the human leukocyte common antigen, CD45RA. CD45RA is expressed on approximately 40-50% of peripheral CD4+ T cells, 50% of peripheral CD8+ T cells and on a portion of B cells and monocytes. The CD45RA antigen is expressed by naοve and activated T cells. CD45RA-specific antibodies are useful for the study of the suppressor/inducer subpopulation of CD4+ lymphocytes.
Spezifikation
CD45RA | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
HI100 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.