Learn More
CD45RA Mouse anti-Human, PE-CF594, Clone: HI100, BD
Mouse Monoclonal Antibody
270.00 € - 635.00 €
Spezifikation
Antigen CD45RA
Klon HI100
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE-CF594
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15881819
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562326
25 Tests
270.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15801799
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562298
100 Tests
635.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The HI100 monoclonal antibody specifically binds to the 220 kDa isoform of the human leukocyte common antigen, CD45RA. CD45RA is expressed on approximately 40-50% of peripheral CD4+ T cells, 50% of peripheral CD8+ T cells and on a portion of B cells and monocytes. The CD45RA antigen is expressed by naοve and activated T cells. CD45RA-specific antibodies are useful for the study of the suppressor/inducer subpopulation of CD4+ lymphocytes.
This antibody is conjugated to BD Horizon™ PE-CF594, which has been developed exclusively by BD Biosciences as a better alternative to PE-Texas Red. PE-CF594 excites and emits at similar wavelengths to PE-Texas Red yet exhibits improved brightness and spectral characteristics. Due to PE having maximal absorption peaks at 496nm and 564nm, PE-CF594 can be excited by the blue (488-nm), green (532-nm) and yellow-green (561-nm) lasers and can be detected with the same filter set as PE-Texas Red (eg 610/20-nm filter).
Spezifikation
Spezifikation
CD45RA
Flow Cytometry
PE-CF594
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
HI100
Monoclonal
Mouse
Human
IgG2b κ
Affinity Purified
CD45R; PTPRC; LCA; Leukocyte common antigen