Learn More
CD45RA Monoclonal Antibody (HI100), PerCP-Cyanine5.5, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
186.00 € - 374.00 €
Spezifikation
Antigen CD45RA
Klon HI100
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15589016
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
45-0458-41
25 Tests
186.00 €
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12996710
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
45-0458-42
100 Tests
374.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The HI100 monoclonal antibody reacts with human CD45RA, a 220 kDa molecule expressed by subpopulations of CD4+ peripheral T lymphocytes, CD8+ peripheral T lymphocytes, and B cells. The CD45RA+ T cell populations are mainly naive/virgin allowing the use of HI100 mAb as a phenotypic marker to discriminate T cell subsets. Applications Reported: This HI100 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This HI100 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 μL (0.06 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Excitation: 488 nm; Emission: 695 nm; Laser: Blue Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD45RA
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
B220; CD45; CD45 antigen; CD45 antigen isoform 1 precursor; CD45 antigen isoform 2 precursor; CD45 antigen isoform 3 precursor; CD45 antigen isoform 4 precursor; CD45 antigen isoform 5 precursor; CD45 antigen isoform 6 precursor; CD45R; GP180; LCA; L-CA; leucocyte common antigen; Leukocyte common antigen; leukocyte common antigen A; leukocyte common antigen B; LOW QUALITY PROTEIN: receptor-type tyrosine-protein phosphatase C; LY5; Ly-5; Lyt-4; protein tyrosine phosphatase receptor type C; protein tyrosine phosphatase, receptor type C; protein tyrosine phosphatase, receptor type, C; protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide; Protein tyrosine phosphatase, receptor-type, c polypeptide; protein tyrosine phosphatase; alternatively spliced; PTPRC; Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C; RT7; T100; T200; T200 glycoprotein; T200 leukocyte common antigen
PTPRC
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
PTPRC
HI100
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
Mouse
Human
P08575
5788
IgG2b κ