missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RB Rat anti-Mouse, BUV615, Clone: 16A, BD Biosciences™

Artikelnummer. 17202405
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17202405 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17202405 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 751202

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CD45RB Monoclonal antibody specifically detects CD45RB in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD45RB
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 16A
Konjugat Brilliant Ultraviolet 615
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias Ptprc; CD45R; CD45; LCA; Leukocyte common antigen; Ly-5; Lyt-4
Wirtsspezies Rat
Immunogen Cloned Mouse TH2 cell lines
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.