Learn More
CD49f (Integrin alpha 6) Monoclonal Antibody (eBioGoH3 (GoH3)), PE, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
119.00 € - 327.00 €
Spezifikation
Antigen CD49f (Integrin alpha 6)
Klon eBioGoH3 (GoH3)
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15278559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-0495-81
50 μg
119.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15288559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-0495-82
100 μg
234.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15298559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-0495-83
200 μg
327.00 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The eBioGoH3 monoclonal antibody reacts with mouse and human CD49f, also known as integrin alpha 6, very late activation antigen 6 (VLA-6 alpha chain), and platelet gpIc. CD49f is a 120 kD transmembrane protein. CD49f associates with CD29, the integrin beta 1 chain, to form the VLA-6 complex; CD49f also associates with CD104, the integrin beta 4 chain, to form the alpha 6 beta 4 complex. CD49f is expressed primarily on T cells, monocytes, platelets, epithelial and endothelial cells. CD49f expression has also been found on germinal center B cells. The eBioGoH3 antibody is cross-reactive to integrin alpha 6 on human, mouse and bovine cells. This antibody has also been reported to have functional activity in blocking the binding of integrin alpha 6 to laminin. Applications Reported: This eBioGoH3 (GoH3) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This eBioGoH3 (GoH3) antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 0.125 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
CDf (Integrin alpha-6, ITGA6) is the integrin alpha chain alpha 6 protein. Integrins are integral cell-surface proteins composed of an alpha chain and a beta chain. A given chain may combine with multiple partners resulting in different integrins. For example, alpha 6 may combine with beta 4 in the integrin referred to as TSP180, or with beta 1 in the integrin VLA-6. Integrins are known to participate in cell adhesion as well as cell-surface mediated signaling. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for CDf. Functionally, integrins are cell surface receptors that interact with the extracellular matrix and mediate intracellular signals that affect cellular shape, mobility, and progression through the cell cycle in response to the extracellular matrix. Integrin receptors are composed of alpha and beta subunits, and form structural and functional linkages between the ECM (extra-cellular matrix) and intracellular cytoskeletal linker proteins. Signaling mediated by Intergrin/ECM interactions are also integrated with cellular responses to growth factor signaling to regulate cellular proliferation, cytoskeletal reorganization and other responses necessary for cellular survival. CDf is predominantly expressed by epithelia, and plays a critical structural role in the hemidesmosome. More than 18 alpha and 8 beta subunits with numerous splice variant isoforms have been identified in mammals. Certain integrins can also bind to soluble ligands or to counter-receptors on adjacent cells, such as the intracellular adhesion molecules (ICAMs), resulting in aggregation of cells.
Spezifikation
Spezifikation
CD49f (Integrin alpha 6)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
5033401O05Rik; AI115430; Alpha6p; CD49 antigen-like family member F; CD49f; DKFZp686J01244; FLJ18737; integrin alpha 6; integrin alpha-6; Integrin alpha-6 heavy chain; Integrin alpha-6 light chain; integrin alpha6B; integrin subunit alpha 6; integrin, alpha 6; Itga6; ITGA6B; LOW QUALITY PROTEIN: integrin alpha-6; Processed integrin alpha-6; VLA-6
Itga6
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Itga6
eBioGoH3 (GoH3)
Flow Cytometry
PE
Rat
Human, Mouse
P23229, Q61739
16403, 3655
IgG2a κ